Drucken
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')zirkonium(IV), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Sigma-Aldrich
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
SAFA478865-5GEA 214 EUR InStock
SAFA478865-5G
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')zirkonium(IV), Sigma-Aldrich®
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')zirkonium(IV)
Formel: C₄₄H₇₆O₈Zr
Molecular Weight: 824,29 g/mol
MDL: MFCD00145380
CAS-Nummer: 18865-74-2
EINECS: 000-000-0