Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Aufgrund einer Systemwartung ist unsere Website vwr.com am Samstag, den 1. Februar 2020 von 03:00 bis 19:00 Uhr vorübergehend nicht verfügbar. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')yttrium(III) ≥99.9% (metals basis), recrystallized
Lieferant: Alfa Aesar
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
44003.03EA 44.6 EUR InStock
44003.03
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')yttrium(III) ≥99.9% (metals basis), recrystallized
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')yttrium(III)
Formel: C₃₃H₅₇O₆Y
Molecular Weight: 638,708 g/mol
Schmelzpunkt: 170…173 °C
MDL: MFCD00015713
CAS-Nummer: 15632-39-0
EINECS: 000-000-0
Bestellen
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
BEWERTUNG VERFASSEN
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge