Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')terbium(III) ≥99% (99.9%-Tb)
Lieferant: Strem Chemicals, Inc.
STRE65-8000-1GEA
72.8
EUR
STRE65-8000-1G
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')terbium(III) ≥99% (99.9%-Tb)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')terbium(III)
Metal Beta-diketonates, Metal TMHD, Volatile Precursors for CVD
Formel:
C₃₃H₅₇O₆Tb Molecular Weight: 708,727 g/mol Siedepunkt: 275 °C (Zersetzung) Schmelzpunkt: 155…156 °C |
MDL:
MFCD00064752 CAS-Nummer: 15492-51-0 |