Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')lanthan(III), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL237264-1GEA 102 EUR
SIAL237264-1G
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')lanthan(III), Sigma-Aldrich®
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')lanthan(III)
Formel: C₃₃H₅₇LaO₆
Molecular Weight: 688,71 g/mol
MDL: MFCD00010466
CAS-Nummer: 14319-13-2