Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')erbium(III), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL434078-1GEA
101
EUR
SIAL434078-1G
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')erbium(III), Sigma-Aldrich®
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')erbium(III)
Formel:
C₃₃H₅₇ErO₆ Molecular Weight: 717,061 g/mol |
MDL:
MFCD00015705 CAS-Nummer: 35733-23-4 |