|
Weitere Informationen |
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Empfindlichkeit | Hygroscopic | |
Melting point | 179-181° | |
Formula weight | 717.07 | |
CAS No. | 34750-80-6 | |
Physical form | Crystalline | |
Molecular formula | C33H57ErO6 | |
MDL No. | MFCD00015705 |
BEWERTUNG VERFASSEN
BEWERTUNGEN (0)
Sortieren nach:
Bewertungsanleitung von VWR
VWR erlaubt es Benutzern, sowohl positive als auch negative Bewertungen zu den Produkten abzugeben und die Inhalte zu prüfen. Wir haben eine allgemeine Anleitung zusammengestellt, damit Sie die Bewertung erfolgreich veröffentlichen können. Wenn Sie eine Bewertung abgeben, übernehmen wir sie genau so. Wir ändern abgegebene Bewertung während unserer geschäftlichen Moderation unter keinen Umständen und zu keiner Zeit. Der Zweck der Bewertungen liegt darin, den Kunden beim Kauf qualitativ hochwertiger Produkte eine Anleitung zu bieten, die auf unvoreingenommenem, relevantem Feedback basiert.
Doppelte Bewertungen:
Mehrere Bewertungen eines Verfassers für ein Produkt.
Unangebrachte Inhalte:
Vulgaritäten, Beleidigungen, rechtswidrige Äußerungen oder unangebrachte Begriffe oder Sätze. Jegliche Inhalte zu Sicherheitsbedenken, Kindern, rechtlichen Interessen, medizinische Ratschläge, Spam, Betrug, Unternehmensverfahren, Politik, Religion oder andere Inhalte, die nichts mit der Kundenerfahrung des bewerteten Produkts zu tun haben.
Nennung des Preises:
Bitte nennen Sie keinen festen Preis für das bewertete Produkt.
Werbeinhalte/Links/Cross-Promotion-Richtlinien:
Bewertungen sind für Benutzer nur dann nützlich, wenn sie den Inhalt ohne einen Wust an Cross-Promotion oder Links lesen können. Referenz-Links zu Produkten und zu relevanten Websites sind jedoch erwünscht.
Datenschutz:
Veröffentlichen Sie keine privaten Informationen von Einzelpersonen und/oder deren geschäftliche Interessen, ihre vollen Namen, E-Mail-Adressen, URLs, Adressen, die Namen anderer Kunden oder Zulieferer ohne deren schriftliche Genehmigung. Dies gilt nicht für Dienstleister, die gemeinhin bekannt sind oder die Ihre vollen Namen generell selbst nennen.
Interessenkonflikte:
Die Bewertungen der Benutzer sollten unvoreingenommen und objektiv sein. Wir werden Bewertungen beispielsweise ablehnen, wenn Unternehmen ihre eigenen Produktzulieferer, die Unternehmen von Freunden oder Familienmitgliedern, Kollegen oder Konkurrenten in derselben Branche bewerten.
Irrtum/Fehler:
Die Sternebewertung entspricht der schriftlichen Bewertung nicht und ist ganz offensichtlich irrtümlicherweise entstanden.
Geistiges Eigentum & Urheberrecht:
Jegliche Verletzung des geistigen Eigentums oder des Urheberrechts.
Relevanz:
Bewertung wurde für ein anderes als das gelistete Produkt abgegeben. Der Bewertende gibt an, ein anderes als das bestellte Produkt erhalten zu haben. Die Bewertung bezieht sich ausschließlich auf die Dienstleistung oder den Versand. Sie bezieht sich NICHT auf das Produkt oder ist für das Produkt irrelevant. Die Bewertung enthält nur willkürliche Zeichen oder bedeutungslose Wortfolgen, ist auf andere Art für das Produkt irrelevant oder so schlecht geschrieben, dass der Inhalt unverständlich ist.
Gültigkeit/Annahme:
Der Bewerter muss den Kauf erst noch tätigen, hat mit dem spezifischem Produkt oder Händler keine Erfahrung oder gibt die Bewertung vor dem Erhalt des Produkts ab.
Tipps zur Veröffentlichung einer Bewertung
- Konzentrieren Sie sich auf das Produkt und Ihre persönliche Erfahrung bei der Verwendung des Produkts.
- Geben Sie genaue Informationen dazu, was Ihnen gefallen hat und was nicht.
- Helfen Sie anderen dabei zu entscheiden, ob das Produkt ihren Anforderungen entsprechen wird.
- Alle abgegebenen Bewertungen unterliegen den Bedingungen in unserer Datenschutzerklärung, unseren Nutzungsbedingungen und Dienstleistungsbedingungen.
Weitere Angaben
|
---|
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
|
Enter Certificate Details
|
---|
![]() |
Bitte warten Sie...Ihre Daten werden bearbeitet |
We multiply the savings per unit (in parenthesis) times the total units of the original product.