Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')dysprosium(III)
Lieferant: Wako
WAKO321-86183EA
300
EUR
WAKO321-86183
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')dysprosium(III)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')dysprosium(III)
Formel:
C₃₃H₅₇DyO₆ |
MDL:
MFCD00000017 CAS-Nummer: 15522-69-7 EINECS: 239-563-4 |