Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')bismut(III) ≥99.9%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
41202.06EA 253 EUR
41202.06 41202.MD 41202.03
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')bismut(III) ≥99.9%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')bismut(III)
Formel: C₃₃H₅₇BiO₆
Molecular Weight: 758,782 g/mol
Siedepunkt: 150 °C (0,05 mmHg)
Schmelzpunkt: 114…116 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064763
CAS-Nummer: 142617-53-6