Drucken
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')blei(II)
Lieferant: Alfa Aesar
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Gefahr
39397.06EA 80.8 EUR InStock
39397.06 39397.03
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')blei(II)
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')blei(II)
Formel: C₂₂H₃₈O₄Pb
Molecular Weight: 573,73 g/mol
Siedepunkt: 134 °C (0,1 mmHg) (Subl.)
Schmelzpunkt: 126…128 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070468
CAS-Nummer: 21319-43-7
EINECS: 000-000-0
UN: 3467
ADR: 6.1,III