(2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')lithium ≥98%
Lieferant: Strem Chemicals, Inc.
STRE03-5001-5GEA 237 EUR
STRE03-5001-5G ABCRAB120843.0005
(2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')lithium ≥98%
(2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lithium
Metal TMHD, Volatile Precursors for CVD
Formel: C₁₁H₁₉LiO₂
Molecular Weight: 190,24 g/mol
Siedepunkt: 295 °C (Zersetzung)
Schmelzpunkt: 265…268 °C
MDL: MFCD00142754
CAS-Nummer: 22441-13-0