Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')strontium, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Sigma-Aldrich
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SAFA697524-1GEA 52.2 EUR InStock
SAFA697524-1G
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')strontium, Sigma-Aldrich®
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')strontium
Formel: C₂₂H₃₈O₄Sr
MDL: MFCD00064758
CAS-Nummer: 36830-74-7
EINECS: 000-000-0
Bestellen
PRODUKT
BEWERTUNG VERFASSEN
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge