Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')magnesium Dihydrat ≥98%
Lieferant: Alfa Aesar
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
38599.03EA 55.5 EUR InStock
38599.03
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')magnesium Dihydrat ≥98%
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')magnesium Dihydrat
Formel: C₂₂H₃₈MgO₄·xH₂O
Molecular Weight: 390,85 g/mol (anhydrous)
Schmelzpunkt: 135…150 °C (-H₂O)
MDL: MFCD00167208
CAS-Nummer: 339527-87-6
Bestellen
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
BEWERTUNG VERFASSEN
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge