Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')barium Hydrat ≥98%
|
Achtung
|
14539.06EA
228.8
EUR
14539.06
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')barium Hydrat ≥98%
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')barium Hydrat
MOCVD of superconductors
Formel:
C₂₂H₃₈BaO₄·H₂O Molecular Weight: 521,877 g/mol Siedepunkt: 225 °C (0,3 mmHg) Schmelzpunkt: 172 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06200255 CAS-Nummer: 17594-47-7 UN: 1564 ADR: 6.1,III |