2,4,7,9-Tetramethyldec-5-in-4,7-diol ((±)- und meso-Gemisch), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL278386-100GEA
65
EUR
SIAL278386-100G
2,4,7,9-Tetramethyldec-5-in-4,7-diol ((±)- und meso-Gemisch), Sigma-Aldrich®
2,4,7,9-Tetramethyldec-5-in-4,7-diol ((±)- und meso-Gemisch)
Formel:
C₁₄H₂₆O₂ Molecular Weight: 226,3550 g/mol |
MDL:
MFCD00008942 CAS-Nummer: 126-86-3 EINECS: 204-809-1 |