Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Gel filtration media, Sephadex™ G-75
Lieferant: GE Healthcare - Life Sciences
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Sephadex™
17-0050-01EA 325 EUR InStock
17-0050-01 17-0051-01
Gel filtration media, Sephadex™ G-75
Proteinaufbereitungsmedien
Sephadex™ G-75 is well established gel filtration medium for desalting and buffer exchange of large biomolecules >80 000 molecular weight.
  • Quickly desalts, removes contaminants and transfers to a new buffer in a single step.
  • Suitable for buffer exchange and cleanup of large biomolecules, >80 000 molecular weight
  • Classic gel filtration medium
Sephadex™ is a gel filtration resin prepared by crosslinking dextran with epichlorohydrin. Different types of Sephadex™ differ in their degree of cross-linking and hence in their degree of swelling and their molecular fractionation range. Sephadex™ G-75 is one of six different G-types ranging from G-10 for small molecules to G-100 for very large molecules. Sephadex™ G-75 Superfine has the smallest bead size for higher efficiency with shorter diffusion distances.
Bestellen
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
BEWERTUNG VERFASSEN
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge