Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Chrom Foren 2019 – sichern Sie sich jetzt einen der begehrten Plätze! Das nächste Forum findet am 17. September in Hamburg statt
HPTLC plates, nano silica gel 60, modified layers, Nano-SIL DIOL
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
552-0258EA 309 EUR InStock
552-0258
HPTLC plates, nano silica gel 60, modified layers, Nano-SIL DIOL
TLC-Platten
Diol-modified HPTLC silica layers available as glass plate with fluorescent indicator. Recommended for steroids, pesticides and plant constituents;
for critical separations an alternative to silica, since it is less sensitive to the water content of the environment; leads to more reproducible results compared to silica.
  • Layer can be wetted equally well with pure water as with organic solvents
Base material: Nano silica 60, specific surface (BET) ~ 500 m²/g; specific pore volume 0,75 mL/g; particle size 2 – 10 μm; pH stability 2 – 8.
Modification: Diol, carbon content 5,5%
Indicator: Acid-resistant product with a pale blue fluorescence for short-wave UV (254 nm), and UV-absorbing substances appear as dark-blue to black spots on a light-blue background.
Bestellen
PRODUKT
BEWERTUNG VERFASSEN
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge