Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Bottles, wide neck, coloured, with screw cap
Lieferant: KJS KUNSTSTOFFVERPACKUNGEN GMB
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
215-6033EA 23 EUR InStock
215-6033 215-6036 215-6038 215-6032 215-6049 215-6031 215-6037 215-6034 215-6045 215-6043 215-6035 215-6048 215-6046 215-6040 215-6042 215-6041 215-6044 215-6050 215-6039 215-6047
Bottles, wide neck, coloured, with screw cap
Flaschen Kunststoffflaschen
HDPE, coloured.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Bestellen
PRODUKT
BEWERTUNG VERFASSEN
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge