Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
SPE columns, CHROMABOND® CN/SiOH
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
CHROMABOND®
CHROMABOND® CN/SiOH, combination phase for SPE analysis of PAH.
  • Cyanopropyl phase for selective adsorption of polycyclic aromatics via π-π interactions
  • Unmodified silica phase for removal of polar compounds
Recommended for extraction of 16 PAHs according to EPA from soil samples.
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
CHROMABOND® CN/SiOH polypropylene columns
Phase Säulenmaterial Kapazität Bettgewicht VE Katalognummer Menge
CN/SiOH PP 3 ml 500/1000 mg 50 516-0690
CN/SiOH PP 6 ml 500/1000 mg 30 516-6010
CN/SiOH PP 6 ml 500/1000 mg 250 516-0691
CHROMABOND® CN/SiOH glass columns
Phase Säulenmaterial Kapazität Bettgewicht VE Katalognummer Menge
CN/SiOH Glas 6 ml 500/1000 mg 30 MANA730135G
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge