Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Chrom Foren 2019 – sichern Sie sich jetzt einen der begehrten Plätze! Das nächste Forum findet am 17. September in Hamburg statt
HPLC columns, Acclaim™ Organic Acid
Lieferant: Thermo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Acclaim™
554-4407EA 176 EUR InStock
554-4407 554-4401 554-4405 554-4406 554-4395 554-4396
HPLC columns, Acclaim™ Organic Acid
Chromatographiesäulen
These columns offer unparalleled separations of hydrophilic aliphatic and aromatic organic acids. They are compatible with 100% aqueous mobile phases and low pH conditions. They feature a patented polar-embedded stationary phase that is optimised and use-tested for hydroxyl aliphatic organic acid separations.
  • Hydrolytic stability at low pH conditions, optimum for reversed-phase retention of organic acids
  • Ideal selectivity for separating a wide spectrum of organic acids
  • Excellent peak shapes for organic acids
Particle type: ultra pure, spherical silica
Carbon load: 17%
Surface area: 300 m²/g
pH range: 2 - 8
Bestellen
PRODUKT
BEWERTUNG VERFASSEN
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge