Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
HPLC columns, NUCLEOSIL® C18 PAH
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
NUCLEOSIL®
Special octadecyl modified silica phase that is ideal for HPLC analysis of PAHs.
  • octadecyl silane chemically bonded to porous silica particles with polymeric coating
  • Eluent in column acetonitrile-water (70:30, v/v)
  • Allows efficient gradient separation of the 16 PAH according to EPA
Detection of the separated PAHs by UV (250 to 280 nm) with diode array or with fluorescence detection at different wavelengths for excitation and emission. But acenaphthylene cannot be analyzed with fluorescence detection.
EC guard columns are used for analytical EC columns with the Column Protection System guard column holder (554-5851).
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Analytical columns
Säulenform Phase Porengröße Partikelgröße Int.Ø×L VE Katalognummer Menge
Analytisch C18 PAH 100 Å 5 µm 2,0×250 mm 1 MANA720117.20
Analytisch C18 PAH 100 Å 5 µm 3,0×150 mm 1 MANA720923.30
Analytisch C18 PAH 100 Å 5 µm 3,0×250 mm 1 MANA720117.30
Analytisch C18 PAH 100 Å 5 µm 4,0×150 mm 1 MANA720923.40
Analytisch C18 PAH 100 Å 5 µm 4,0×250 mm 1 MANA720117.40
Analytisch C18 PAH 100 Å 5 µm 4,6×250 mm 1 MANA720117.46
Guard columns
Säulenform Phase Porengröße Partikelgröße Int.Ø×L VE Katalognummer Menge
Vorsäule C18 PAH 100 Å 5 µm 2,0×2 mm 3 MANA721168.20
Vorsäule C18 PAH 100 Å 5 µm 4,0×3 mm 3 MANA721168.30
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
USP-Code
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge