Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Chiral HPLC columns, NUCLEOSIL® CHIRAL
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
NUCLEOSIL®
Silica based phases for HPLC enantiomer separation in which CHIRAL-1 seperation is based on ligand exchange and CHIRAL-2 or CHIRAL-3 on charge-transfer and further interactions as well as on steric effects.
CHIRAL-1 based on an L-proline copper complex covalently bonded to spherical silica particles. The formation of ternary mixed ligand complexes via Cu(II) ions with the analytes and differences in the stability of the diastereomeric complexes cause the chromatographic separation. The eluent in the column is a 0,5 mM copper sulfate solution.
The column has recommended applications on enantiomers with two polar functional groups with a suitable distance such as α-amino acids, α-hydroxycarboxylic acids and N-alkyl-α-amino acids.
CHIRAL-2 is a so-called "brush type" phase. The chiral selector N-(3,5-dinitrobenzoyl)-D-phenylglycine is covalently bonded to spherical silica.
CHIRAL-3 features the L-conformation of the chiral selector.
The interaction modes involve charge-transfers, dipole-dipole interactions, hydrogen bonds and steric effects. The eluent in the column is n-heptane/2-propanol/TFAA (100:0.05:0.05, v/v/v).
Separations of enantiomers and diastereomers, the control of the optical purity of plant protectives and pharmaceuticals as well as product controls in chiral organic syntheses are recommended applications of the both columns.
EC guard columns are used for analytical EC columns with the Column Protection System guard column holder (554-5851).
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Analytical columns
Säulenform Phase Porengröße Partikelgröße Int.Ø×L VE Katalognummer Menge
Analytisch NUCLEOSIL® CHIRAL-1 120 Å 5 µm 4,0×250 mm 1 MANA720081.40
Analytisch NUCLEOSIL® CHIRAL-2 100 Å 5 µm 4,0×250 mm 1 MANA720088.40
Analytisch NUCLEOSIL® CHIRAL-3 100 Å 5 µm 4,0×250 mm 1 MANA720350.40
Guard columns
Säulenform Phase Porengröße Partikelgröße Int.Ø×L VE Katalognummer Menge
Vorsäule NUCLEOSIL® CHIRAL-1 120 Å 5 µm 3,0×4 mm 3 MANA721188.30
Vorsäule NUCLEOSIL® CHIRAL-2/3 100 Å 5 µm 3,0×4 mm 3 MANA721190.30
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Bezeichnung NUCLEOSIL® CHIRAL-2 NUCLEOSIL® CHIRAL-1 NUCLEOSIL® CHIRAL-3 NUCLEOSIL® CHIRAL-2/3 NUCLEOSIL® CHIRAL-1
USP-Code L36 L32 L36 L32
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge