Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
HPLC columns, sugar analysis, NUCLEOGEL® SUGAR 810
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
NUCLEOGEL®
Polymeric HPLC phases based on sulfonated spherical PS/DVB resins in different ionic forms for the separation of sugars and organic acids.
  • H+ form column is suitable for separation of sugars, sugar alcohols and organic acids
  • Ca2+ form column is suitable for separation of monosaccharides, disaccharides and oligosaccharides
The phases are characterised by an interplay of different separation mechanism (e.g. ion exclusion, ion exchange, size exclusion, ligand exchange) as well as NP and RP chromatography effects.
The eluents in the columns are also recommended for the application:
SUGAR 810 H: 5 mmol/L H2SO4
SUGAR 810 Ca: demineralised H2O
A ChromCart® guard column cartridge is used for the analytical Valco column with CC column holder 30 mm (MANA721823).
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Analytical columns
Säulenform Phase Int.Ø×L VE Katalognummer Menge
Analytisch SUGAR 810 H 7,8×300 mm 1 MANA719574
Analytisch SUGAR 810 Ca 7,8×300 mm 1 MANA719570
Guard columns
Säulenform Phase Int.Ø×L VE Katalognummer Menge
Vorsäule SUGAR 810 H 4,0×30 mm 2 MANA719575
Vorsäule SUGAR 810 Ca 4,0×30 mm 2 MANA719571
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Bezeichnung SUGAR 810 Ca SUGAR 810 H SUGAR 810 Ca
Max. Druck 70 bar
Temperaturlimit 50 - 90 °C
USP-Code L19 L17 L19
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge