Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Luminaris Color Probe qPCR Master Mixes
Lieferant: Thermo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Fermentas
K0333EA 872 EUR InStock
K0333 K0332 K0343 K0351 K0353 K0334 K0342 K0344 K0341 K0331 K0354 K0352
Luminaris Color Probe qPCR Master Mixes
Nukleinsäure-Reagenzien PCR-Reagenzien Mastermixes
  • UDG provides built-in carry-over contamination control
  • Colour change system to track pipetting
  • Versions with pre-mixed ROX for different real time platforms
The hot start Taq DNA polymerase, in combination with an optimised buffer, ensures PCR specificity and sensitivity. dUTP and UDG are included in the mix for carry-over contamination control. The Luminaris Color Probe qPCR Master Mixes are supplemented with an inert blue dye and a separate yellow sample buffer that contains a yellow dye. The qPCR reaction mix containing both components is green.
The use of Luminaris Color Probe qPCR Master Mixes in qPCR ensures reproducible, sensitive and specific quantification of genomic, plasmid, viral and cDNA templates. Individual formulations of Luminaris Color Probe qPCR Master Mixes with ROX at different concentrations as passive reference dye are available for most qPCR platforms.
Bestellen
PRODUKT
BEWERTUNG VERFASSEN
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge