Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Pipette controller, electronic, Profiller™ 446
Profiller™
SOCO446.100G SOCO446.100E
Pipette controller, electronic, Profiller™ 446
This powerful pipette controller can be used with 1 ml to 100 ml glass or plastic pipettes.
  • Powerful motor and a switch to set both aspiration and dispensing speeds enable maximal working efficiency even with large pipetting volumes
  • Shape is ideal for working with pipettes within laminar flow or microbiological safety cabinets
  • Powerful pump - fills 25 ml in 3 seconds
  • Comfortable finger triggers
  • Low battery light; NiMH battery rechargeable during use
  • Interchangeable protection membrane filter
  • Stand suitable for bench or wall mounting
Lieferumfang: Each instrument is supplied with a power supply, two spare hydrophobic filters (0,45 µm and 0,2 µm), bench/wall stand and instruction manual.
Order Now
PRODUKT
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
BEWERTUNG VERFASSEN
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge