Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Aufgrund einer Systemwartung werden Preise und Produktverfügbarkeiten im Zeitraum von Samstag 01.00 Uhr bis Montag 00:30 Uhr nicht angezeigt. Ihre aufgegebenen Bestellungen werden nach Abschluss der Systemwartung bearbeitet.
Water baths with circulation system
Lieferant: GFL (GESELLSCH. FÜR LABORT.)
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
462-5121EA 1016 EUR InStock
462-5121 462-5122
Water baths with circulation system
Wasserbäder Wasserbäder, mit Umwälzung
The circulation system equipped in these water baths helps to maintain an optimal temperature uniformity. Bath interior, heating element, lid, cover frame and perforated floor made of stainless steel. The outer housing of the system is corrosion resistant and made of powder-coated, electrolytically galvanised sheet steel.
  • Short heating-up times
  • Electronic monitoring of the temperature regulation
  • Soft-touch keys with clear symbols
  • Cover frame and lid have mirror finish
An electric motor with rotary magnet is flanged to the bath floor which transmitted torque to the PTFE coated stirring magnet and hence the water flow in the bath occurs.
Used for incubations and inactivation of cultures, such as for warming bacteriological media, carrying out chemical reactions or thawing samples.
Bestellen
PRODUKT
BEWERTUNG VERFASSEN
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge