Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
SPE columns, CHROMABOND® SiOH
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CHROMAFIX® CHROMABOND®
MANA730107GEA 240 EUR InStock
MANA730107G MANA732073 MANA730473 MANA730214G 705-1117 MANA730071ASP MANA730214MPS 705-1118 MANA730073MPS MANA730075MPS MANA731828 MANA731829 MANA730073G MANA730075ASP MANA730073.250 MANA730217 MANA730107 MANA730075G MANA730075.250 MANA730107.250 MANA738071.100M MANA730073ASP MANA730072 MANA730070G MANA730214 MANA730406 MANA731830 MANA730071 MANA730070
SPE columns, CHROMABOND® SiOH
Chromatographiesäulen
CHROMABOND® SiOH is an unmodified silica phase for SPE.
  • Weakly acidic silica material
  • Very polar phase
  • Strong interaction with polar compounds
Recommended for polar substances like aflatoxins, chloramphenicol, pesticides, steroids and vitamins.
The silica phase adsorbs humidity from air. It should be kept well closed and if necessary dried before use.
Due to its high affinity for polar compounds it should not be conditioned with polar (e.g., methanol) or water-containing solvents.
Bestellen
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
BEWERTUNG VERFASSEN
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge