Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Aufgrund einer Systemwartung werden Preise und Produktverfügbarkeiten im Zeitraum von Samstag 01.00 Uhr bis Montag 00:30 Uhr nicht angezeigt. Ihre aufgegebenen Bestellungen werden nach Abschluss der Systemwartung bearbeitet.
Halbmasken gegen Gas, Dampf und Staub, Serie 8000
Lieferant: MOLDEX
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
111-1177EA 22.9 EUR InStock
111-1177 111-1179 111-1178
Halbmasken gegen Gas, Dampf und Staub, Serie 8000
Atemschutzmasken Mehrweg-Atemschutzmasken Halbmasken
Diese vielseitigen Atemschutzmasken können zum Schutz vor Gasen und Dämpfen, vor Gasen, Dämpfen und Partikeln oder nur vor Partikeln eingesetzt werden, abhängig von der Kombination der verwendeten Adapter und Patronen. Der Maskenkörper ist aus weichem TPE-Material.
  • Einfache Wartung und Reinigung ohne Werkzeuge
  • Radialanschluss: neues Einatemventil mit jeder Patrone
  • Verbessertes Sichtfeld, leicht und einfach anzupassen
Standards: EN 140:1998
Bestellen
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
BEWERTUNG VERFASSEN
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge