Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Wash bottles, narrow neck
Lieferant: VITLAB
VITL108792
Wash bottles, narrow neck
PFA, translucent, screw cap made from ETFE, spray tube from FEP.
  • Excellent chemical resistance
  • Temperature resistance -200 °C to +260 °C
  • Can be used for less critical applications for which pure PFA is not necessary
With recycled PFA content. Thus, reasonably priced and environmentally friendly. Precise spray jet and optimised medium backflow through the continuous and finely drawn tip of the spray tube.
Order Now
PRODUKT
BEWERTUNG VERFASSEN
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge