Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Wash head for wash bottles
Lieferant: VITLAB
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
VITL83304EA 3.14 EUR InStock
VITL83304 VITL83300 VITL83302 VITL83301 VITL83303
Wash head for wash bottles
Verschlüsse Flaschenverschlüsse
Made of PP, translucent.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Wash bottle screw caps and spray tube with drawn-out tip, Precise spray jet and optimised medium backflow through the continuous and finely drawn tip of the spray tube.
Bestellen
PRODUKT
BEWERTUNG VERFASSEN
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge