Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
PCR-Gefäße, 0,1 ml, mit flacher Kappe, ABgene®
Lieferant: Thermo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
ABgene®
731-0405EA 203 EUR InStock
731-0405 731-0406
PCR-Gefäße, 0,1 ml, mit flacher Kappe, ABgene®
Röhrchen PCR-Gefäße
PP PCR-Röhrchen mit extradünnen Wänden.
  • Caps form a secure seal, yet are easy to open and close
  • Compatible with thermal cyclers accepting low-profile 0,2 ml tubes
  • Ultra-thin wall (UTW) low profile for fast PCR applications
PCR-Röhrchen mit extradünnen Wänden
Bestellen
PRODUKT
BEWERTUNG VERFASSEN
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge