Becherglas, niedrige Form
Lieferant: VITLAB
VITL112197EA 15.75 EUR
VITL112197 VITL112597 VITL112897 VITL112397 VITL112797 VITL112697 VITL112497 VITL112297
Becherglas, niedrige Form
Becher
PTFE, mit Ausguss
  • Exzellente Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig von -200 bis +260 °C
  • Flacher Boden für gute Erwärmung, zum Beispiel bei der Benutzung auf einer regulierten Heizplatte
Dickwandig, mit verstärktem Ausguss und besonders glatten Innenwänden um Kontaminierung zu verhindern Haftabweisend Niedrige Gas Durchlässigkeit