Isolator-Handschuhe, CSM
Lieferant: Piercan
112-5286EA 101 EUR
112-5286 112-5287
Isolator-Handschuhe, CSM
Handschuhe
Diese Handschuhe aus chlorsulfoniertem Polyethylen bieten eine hervorragende Beständigkeit gegenüber Chemikalien, Sterilisationsmitteln (Wasserstoffperoxid) und Sterilisationsverfahren (Gamma- und Betastrahlung).
  • Hohe Beständigkeit gegen Ozon und UV-Strahlung
  • Ausgezeichnete Flexibilität und Beweglichkeit
  • Ausgezeichnetes Verhalten bei ionisierender Strahlung
Ideal für Anwendungen im Bereich der Biowissenschaften (pharmazeutisch/medizinisch).
Standards: EN 388:2016 (3X11X), EN ISO 374-1 Type B (AMP), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421; Kat. III