HPLC-Säulen, Accucore™ 150-Amide-HILIC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Accucore™
554-2340EA 1150 EUR
554-2340 554-2351 554-2341 554-2339 554-2337 554-2346 554-2336 554-2344 554-2345 554-2342 554-2343
HPLC-Säulen, Accucore™ 150-Amide-HILIC
Chromatographiesäulen
Diese Säulen sind für die Trennung hydrophiler Biomoleküle im HILIC-Modus konzipiert. Dank der Core Enhanced Technologie ermöglichen sie schnelle, hochauflösende Trennungen ohne den erhöhten Rückdruck, der bei einer Partikelgröße von 2 µm oder kleiner ensteht.
  • Hohe Retention einer breiten Palette hydrohiler Analyten im HILIC-Modus
  • Niedriger Rückdruck
  • Empfohlen für hydrophile Biomoleküle wie Glykane