HPLC-Säulen, Accucore™ Urea-HILIC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Accucore™
554-2329EA 990 EUR
554-2329
HPLC-Säulen, Accucore™ Urea-HILIC
Chromatographiesäulen
Accucore™ Urea HILIC Säulen bieten eine einzigartige HILIC-Selektivität mit geringer Ionenaustauschaktivität. Dank der Core Enhanced Technologie ermöglichen sie schnelle, hochauflösende Trennungen ohne den erhöhten Rückdruck, der bei einer Partikelgröße von 2 µm oder kleiner ensteht.
  • Einzigartige Selektivität im Vergleich zu anderen HILIC-Phasen
  • Geringe Ionenaustauschaktivität
  • Gebundene hydrophile stationäre Phase
Rugged 2,6 µm solid core particles enable fast, high-resolution separations at low backpressures. The Urea-HILIC bonded hydrophilic stationary phase offers unique selectivity and has lower ion exchange activity compared to other HILIC phases. Robust bonding technology and tightly packed beds ensure excellent reproducibility and long column lifetimes.
Bestellinformation: Guard cartridges require use of corresponding Thermo Scientific UNIGUARD Holders. Cartridges with a 1 mm ID require the 1 mm UNIGUARD Holder (10046-746), 2,1/3 mm ID require the 2/3 mm UNIGUARD Holder (10046-748) and 4/4,6 mm ID require the 4/4,6 mm UNIGUARD Holder (10046-744)