Handschuhe für Handschuhboxen, PU / CSM
Lieferant: Piercan
112-5281EA 468 EUR
112-5281 PIEC97800PURY95/10
Handschuhe für Handschuhboxen, PU / CSM
Handschuhe
Diese Handschuhe bestehen aus zwei Schichten: Eine Schicht besteht aus Polyurethan und die andere aus chlorsulfoniertem Polyethylen (CSM). Die CSM-Schicht bietet guten Schutz vor Chemikalien. Geeignete Anwendungsgebiete sind die Nuklearindustrie und die Biowissenschaften (pharmazeutisch/medizinisch).
  • Beste mechanische Eigenschaften (Durchstoß- und Reißfestigkeit)
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Ozon
  • Gute Bewegungsfreiheit und Flexibilität, gute Alterungsbeständigkeit gegen ionisierende Strahlung
Standards: EN 388:2016 (2XX1X), EN 388:2016 (4122X), EN 374-1 Type B (AMP), EN 374-5 VIRUS, EN 421; Kat. III