Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
HPLC columns, Acclaim™ Trinity™ P1
Lieferant: Thermo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Acclaim™ Trinity™
555-7461EA 697 EUR InStock
555-7461 555-7460 555-7209 555-7481 555-7210 555-7208 555-7211
HPLC columns, Acclaim™ Trinity™ P1
Chromatographiesäulen
The Acclaim™ Trinity™ P1 is a unique, high-efficiency, silica-based column designed for pharmaceutical applications, such as simultaneous separation of pharmaceutical drug substances and their counterions.
  • Adjustable selectivity by changing mobile phase ionic strength, electrolyte type, pH and organic solvent
  • Ideal selectivity for simultaneous separation of basic, neutral, and acidic analytes
  • Retention of ionic and ionisable analytes without using ion-pairing reagents
Particle type: ultra pure, spherical silica
Max. pressure: 4500 psi
Flow rate range: 0,30 - 1,60 ml/min for 3,0 mm ID formats; 0,15 - 0,80 ml/min for 2,1 mm ID formats
Bonded phase: reversed-phase and anion-exchange
pH range: 2,5 - 7,0
Bestellen
PRODUKT
BEWERTUNG VERFASSEN
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge