Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
SPE columns, CHROMABOND® C18 Hydra
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CHROMAFIX® CHROMABOND®
MANA730294EA 0 EUR InStock
MANA730294 MANA730302 MANA730300 MANA730299G MANA730296G MANA730300G MANA732295 MANA730295 MANA730301 MANA731732 MANA730298 MANA731730 MANA730299 MANA738294.100M MANA731731 MANA730296 MANA730297
SPE columns, CHROMABOND® C18 Hydra
Chromatographiesäulen
CHROMABOND® C18 Hydra is a special octadecyl modified silica phase for more polar analytes in SPE.
  • Slightly polar
  • Hydrophobic and strong secondary interactions with polar groups of the analytes
  • Suitable for nonpolar and polar substances from water
Recommended for more polar compounds like pesticides and their polar degradation products, phenols, phenoxycarboxylic acids, nitroaromatics and pharmaceuticals.
Bestellen
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
BEWERTUNG VERFASSEN
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge