Messzylinder, Klasse B
Lieferant: VITLAB
612-4311EA 12.24 EUR
612-4311 VITL65291 612-4313 VITL64891 VITL64991
Messzylinder, Klasse B
Zylinder Messzylinder
SAN, hohe Form, Klasse B.
  • Auf Einguss geeicht (In)
  • Sechskantfuß mit Stollen bietet hohe Stabilität, Ausguss Erhabene Skala und Ringmarkierungen an den Hauptpunkten der Skala
  • Temperaturen von +60 °C sorgen nicht dafür, dass die Toleranzgrenze permanent überschritten wird
Standards: DIN 12681 / ISO 6706