Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
SPE columns, CHROMABOND® PTS/PTL
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
CHROMABOND®
CHROMABOND® PTS and PTL columns for automatic separation of a two-phase mixture without separation funnel.
  • The special membrane stops the flow when the lower phase has passed
  • The upper phase remains in the column, thus both phases are available for further analysis.
  • Columns must not be run with vacuum or pressure
PTS for solvents heavier than water, like trichloromethane and dichloromethane, maximum size 150 ml. PTL for solvents lighter than water, like diethyl ether and hexane,
maximum size 70 ml.
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
CHROMABOND® PTS
Bezeichnung Phase Kapazität VE Katalognummer Menge
PTS-Kartuschen, für Lösungsmittel schwerer als Wasser PTS 70 ml 50 MANA730722
PTS-Kartuschen, für Lösungsmittel schwerer als Wasser PTS 3 ml 100 MANA730712
PTS-Kartuschen, für Lösungsmittel schwerer als Wasser PTS 45 ml 50 MANA730720
PTS-Kartuschen, für Lösungsmittel schwerer als Wasser PTS 1 ml 100 MANA730710
PTS-Kartuschen, für Lösungsmittel schwerer als Wasser PTS 30 ml 100 MANA730718
PTS-Kartuschen, für Lösungsmittel schwerer als Wasser PTS 6 ml 100 MANA730714
PTS-Kartuschen, für Lösungsmittel schwerer als Wasser PTS 15 ml 100 MANA730716
PTS-Kartuschen, für Lösungsmittel schwerer als Wasser PTS 150 ml 20 MANA730724
CHROMABOND® PTL
Bezeichnung Phase Kapazität VE Katalognummer Menge
PTL-Kartuschen, für Lösungsmittel leichter als Wasser PTL 15 ml 100 MANA730736
PTL-Kartuschen, für Lösungsmittel leichter als Wasser PTL 45 ml 50 MANA730740
PTL-Kartuschen, für Lösungsmittel leichter als Wasser PTL 70 ml 50 MANA730742
PTL-Kartuschen, für Lösungsmittel leichter als Wasser PTL 6 ml 100 MANA730734
PTL-Kartuschen, für Lösungsmittel leichter als Wasser PTL 3 ml 100 MANA730732
PTL-Kartuschen, für Lösungsmittel leichter als Wasser PTL 30 ml 100 MANA730738
PTL-Kartuschen, für Lösungsmittel leichter als Wasser PTL 1 ml 100 MANA730730
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge