Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
CO₂ incubators, direct heat 8000 series
Lieferant: Thermo Scientific
With precise temperature control and stability of all culture parameters, the Series 8000 direct-heat CO2 incubators offer dependable flexibility for growing cells. The automatic high-temperature decontamination cycle is ideal for overnight sterilisation and ensures consistent sterilisation time after time. Units are light weight and easy to move with accessory roller base, there is a choice of TC or IR CO2 sensor.
  • Advanced airflow and heating provides temperature uniformity and stability
  • Microprocessor-controlled monitoring system
  • In-chamber HEPA air filtration system continuously provides protection from unwanted contaminants
  • Rapid HEPA filtration producing Class 100 air quality in under five minutes
  • Integral 140 °C high-temperature sterilisation system
  • Shelves, supports and HEPA filter are easily removed without tools
Directed airflow and direct chamber heating maintain optimum uniformity for an ideal culturing environment. During the sterilisation cycle, the system ensures that the entire chamber is sterilised and all contamination eliminated. Units have coved corners throughout for easy cleaning.
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Typ VE Katalognummer Menge
CO₂ incubator, direct heat, type 304 stainless steel chamber, IR sensor 1 REVC3543
CO₂ incubator, direct heat, type 304 stainless steel chamber, Thermal Conductivity sensor 1 REVC3541
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
CO₂-Bereich (%) 0 - 20
Temperaturbereich (°C) Ambient +5...55
Feuchtigkeit (% RH) Ambient to 95 (at 37 °C)
CO₂ Kontrolle ±0,1%
Nutzinhalt (l) 184,1
Umlufttyp Direkte Heizung
Außen B×T×H (mm) 668×635×1003
Einlagen serienmäßig (max.) 4 (15)
Innen B×T×H (mm) 541×508×681
Gewicht (kg) 117,9
ZUBEHÖR
Erweitert / Kompakt
Accessories for CO₂ incubators, direct heat 8000 series
Bezeichnung VE Für Katalognummer Menge
Disposable in-line filters 10 8000 series HERA760210
Independent inner glass door kit 1 8000 series HERA190650
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge