Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Aufgrund einer Systemwartung werden Preise und Produktverfügbarkeiten im Zeitraum von Samstag 01.00 Uhr bis Montag 00:30 Uhr nicht angezeigt. Ihre aufgegebenen Bestellungen werden nach Abschluss der Systemwartung bearbeitet.
Temperature logger, Junior
Lieferant: Askey Dataloggers
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Junior
ESCOEJ-EG-B-16EA 146 EUR InStock
ESCOEJ-EG-B-16
Temperature logger, Junior
Daten-Logger
These loggers are designed to measure egg temperatures in cartons during transportation and storage or during the incubation process.
  • Made from ABS plastic
  • Can be placed in a standard size egg carton
  • Operate in temperatures between –20 to +60 °C
The logger has one internal sensor, which is situated in the center of the logger to simulate the response time of an actual egg. The egg logger can also be used in any other application that prohibits the use of other loggers due to size requirements.
Standards: IP 51 rated.
Bestellen
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
BEWERTUNG VERFASSEN
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge