Diese Tiefkühlschränke erfüllen die Standards von AABB, ANRC und FDA bzgl. Sicherheit und Leistung für Plasmalagerungen. Es stehen fünf Modelle mit verschiedenen Größen zur Verfügung, um unterschiedliche Voraussetzungen bzgl. Platz und Lagervolumen bedienen zu können.
- Vereinfachte Handhabung und erhöhte Genauigkeit durch Mikroprozessorsteuerung
- FCKW-freies Kühlmittel
- Temperatur auf -30 °C voreingestellt
- Positive Luftstromregelung
Automatische Abtaufunktion und Beseitigung des Tauwassers. Mit Sensor, der auf Voreinstellung automatisch den Abtauprozess startet, kein Abtautimer nötig, minimiert Frostbildung und optimiert die Effizienz der Kühlspirale.
Bestellinformation: Alarmsysteme, Diagrammschreiber zur Temperaturaufzeichnung und Stromüberwachung sind separat erhältlich.
Zusätzliche Spannungsoptionen sind auch auf Anfrage erhältlich.
Lieferumfang: Platzsparendes Standmodell mit einem 6“ (15,2 cm) sieben Tage Kreisdiagrammschreiber zur Temperaturaufzeichnung (optionales externes Zusatzgerät bei Untertischmodell) und extra langer Fühler zum manuellen Testen des Alarms.