PIG® Poly-Paletten mit Auffangwanne
Lieferant: New Pig
PIG®
121-0183EA 259.75 EUR
121-0183 121-0188
PIG® Poly-Paletten mit Auffangwanne
Absorptionsmaterial
Diese wirtschaftlichen Paletten sind stark genug, um eine langfristige Lagerung von komplett gefüllten Stahlfässern zu bewältigen.
  • Konstruktion aus Polyethylen mit niedriger Dichte (LDPE) widersteht gegen UV-Strahlen, Rost, Korrosion und die meisten Chemikalien
  • Die eingeformte Wanne fängt Lecks, Tropfen und Verschüttungen auf und so entsprechen Sie den Vorgaben und halten Ihre Lagerbereiche sauber und sicher
  • Stark genug, um vier komplett gefüllte Stahl- oder Polyfässer aufzunehmen
  • Das strukturierte, herausnehmbare Kontrollgitterrost erleichtert den Zugang zur Wanne
  • Öffnungen für Gabelstapler an 2 Seiten ermöglichen das Bewegen der Palette (nur unbeladen) von beiden Seiten
Stapelbares Design erlaubt eine platzsparende Lagerung bei Nichtverwendung; verringert die Kosten für den Massenversand.