Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
HPLC columns, NUCLEOSIL® C18 AB
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
NUCLEOSIL®
MANA721073.30 MANA720935.46 MANA720936.40 MANA720936.46 MANA720935.40 MANA720305.46
HPLC columns, NUCLEOSIL® C18 AB
NUCLEOSIL® C18 AB is a specially crosslinked octadecyl modified silica phase for HPLC.
  • Robust spherical silica gel
  • Strongly hydrophobic, endcapped phase with high steric selectivity for RP chromatography
  • Separation mechanism based on hydrophobic and steric interactions
EC guard columns are used for analytical EC columns with the column protection system guard column holder (554-5851).
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
BEWERTUNG VERFASSEN
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge