Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Chrom Foren 2019 – sichern Sie sich jetzt einen der begehrten Plätze! Das nächste Forum findet am 17. September in Hamburg statt
HPLC columns, Syncronis™ Silica
Lieferant: Thermo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Syncronis™
HYPE97005-254030EA 637 EUR InStock
HYPE97005-254030 HYPE97005-054630 HYPE97002-102130 HYPE97003-154630 HYPE97005-013001 HYPE97005-102130 HYPE97005-014001 HYPE97005-253030 HYPE97005-152130 HYPE97005-012101 HYPE97005-254630
HPLC columns, Syncronis™ Silica
Chromatographiesäulen
Columns for the chromatography of moderately polar organic compounds.
  • Highly pure, high surface area silica
  • Excellent reproducibility for normal phase chromatography
Surface area: 320 m²/g
Carbon load: 0%
pH range: 2 - 8
Bestellen
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
BEWERTUNG VERFASSEN
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge