Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Reversed phase HPLC columns, biochemical analysis, NUCLEOSIL® PPN
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
NUCLEOSIL®
MANA720258.40 MANA720252.40 MANA720256.40 MANA720251.40 MANA720250.40 MANA720257.40
Reversed phase HPLC columns, biochemical analysis, NUCLEOSIL® PPN
Silica based reversed phase materials with polymerically bonded alkyl chains that has exclusively hydrophobic interactions for RP chromatography seperation of biological macromolecules.
  • Based on robust spherical silica gel
  • Exclusively hydrophobic forces
  • Eluent in column methanol
NUCLEOSIL® C18 PPN columns with particle size of 100 Å are suited for small hydrophobic peptides; columns with 500 Å for hydrophobic polypeptides and proteins which differ in shape and size of their hydrophobic surface region.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
BEWERTUNG VERFASSEN
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge