Reinraum-Wischtücher, getränkt, SatPax® 670-R
Lieferant: Berkshire
SatPax®
BERKSPX670R.001.12EA 55.4 EUR
BERKSPX670R.001.12
Reinraum-Wischtücher, getränkt, SatPax® 670-R
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Getränkte Reinraumwischtücher
SatPax® 670-R getränkte Wischtücher haben einen höheren Sättigungsgrad als SatPax® 670 Wischtücher, um die Kontaktzeit mit der kritischen Lösung, die in regulierten Branchen erforderlich ist, besser zu erreichen. Sie bestehen aus einer wasserstrahlverfestigten Mischung aus 55% Zellulose und 45% Polyester mit einer hohen Sättigung von 70% IPA
und 30% deionisiertem Wasser.
  • Partikel- und fusselarm, keine zusätzlichen Bindemittel
  • Weich, hohe Saugfähigkeit, strapazierfähig und hohe Nassfestigkeit
  • Verwendung von Spritzflaschen mit Lösungsmitteln und unkontrollierte Sättigungsgrade erübrigen sich
  • Hoher Sättigungsgrad ist ideal für die Entfernung von Reinigungs- und Desinfektionsrückständen in regulierten Umgebungen
Die Tücher wurden für die feuchte Reinigung kritischer Oberflächen in Bereichen entwickelt, in denen die Kontrolle brennbarer Lösungsmittel und brennbarer Lösungsmittelkonzentration erforderlich ist. Sie eignen sich auch für die abschließende Reinigung von Oberflächen oder Produkten vor der Herstellung oder Verpackung.
Zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 100, ISO 5 bzw. M 3.5 geeignet.
Farbe: Weiß
Bitte beachten Daten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Die aktuellen Testergebnisse und Testverfahren finden Sie auf der Website des Herstellers.
*Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904