Reinraum-Wischtücher, Polx® 1200
Lieferant: Berkshire
BERKP1200.0909.8EA 80.6 EUR
BERKP1200.0909.8 BERKP1200-1212-14
Reinraum-Wischtücher, Polx® 1200
Diese Messer-geschnittenen Reinraum-Wischtücher bestehen aus 100% Endlosfilament-Polyestergewebe. Sie bieten einen Kompromiss zwischen teureren gewaschenen Wischtüchern und kostengünstigeren, weniger kritischen Vliestüchern.
  • Ohne Bindemittel oder Tenside
  • Geringe Kontamination im Vergleich zu Vlies-Wischtüchern
  • Hohe Abriebfestigkeit, hohe Saugfähigkeit
  • Chemisch verträglich mit IPA, Aceton und anderen Lösungsmitteln
  • Weiche Kante für empfindliche Oberflächen
Ideal für Produktionsbereiche von Schaltkreisen, in der CD- und DVD-Produktion. Sie eignen sich auch für Geräteverpackung, allgemeine Wischvorgänge und für das Auftragen und Entfernen von Reinigungs- und Desinfektionslösungen in weniger kritischen Bereichen.
Zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 100, ISO 5 bzw. M3.5 geeignet.
Farbe: Weiß
Bitte beachten Daten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Die aktuellen Testergebnisse und Testverfahren finden Sie auf der Website des Herstellers.