Sterile SatPax® 1000 kombiniert Durx® 670 Vlies-Wischtücher aus einer wasserstrahlverfestigten Mischung aus 55% Zellulose und 45% Polyester mit einer hohen Sättigung von 70% IPA und 30% deionisiertem Wasser.
- Keine chemischen Bindemittel im Basismaterial
- C-Faltung für einzelne Entnahme
- Gammabestrahlt und steril validiert auf 10-6 SAL (Sterility Assurance Level) gemäß den AAMI-Richtlinien
- Geringer Gehalt an extrahierbaren Substanzen sowie an Fasern und Partikeln
- Glatt und robust mit guter Nassfestigkeit für eine höhere Reinigungseffizienz
- Reduziert den Alkoholverbrauch und die Kosten für Vorbereitung und Handhabung
Die Tücher wurden für die feuchte Reinigung kritischer Oberflächen in Bereichen entwickelt, in denen die Kontrolle brennbarer Lösungsmittel und brennbarer Lösungsmittelkonzentration erforderlich ist. Sie eignen sich auch für die abschließende Reinigung von Oberflächen oder Produkten vor der Herstellung oder Verpackung sowie für die Entfernung von Reinigungs- und Desinfektionsrückständen in sterilen Umgebungen.
Zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 100, ISO 5 bzw. M 3.5 geeignet.
Farbe: Weiß
Verpackung: Wischtücher mit C-Faltung in wiederverschließbarer und lösungsmittelbeständiger Verpackung.
Bitte beachten Daten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Die aktuellen Testergebnisse und Testverfahren finden Sie auf der Website des Herstellers.