Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Capillary blood collection tubes, MiniCollect®, Vacuette®
Lieferant: GREINER BIO ONE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
MiniCollect®
GREI450475BEEA 44.1 EUR InStock
GREI450475BE GREI450472BE GREI450472_1000 GREI450475_100 720-2784 GREI450474DE GREI450409_1000 GREI450472_100 GREI450479BE_U GREI450475_1000 GREI450409BE GREI450477_100 GREI450481_1000 GREI450474_1000 GREI450412_1000 GREI450477_1000 GREI450471_100 GREI450470_1000
Capillary blood collection tubes, MiniCollect®, Vacuette®
Röhrchen Blutentnahmeröhrchen
PP, translucent, with cap.
  • With or without additives
MiniCollect® tubes are ideal for collecting, transporting and processing capillary blood. Capillary blood collection is especially recommended in patients with fragile veins, young children, geriatric patients and in situations where only a small blood sample is required. MiniCollect® tubes are available with a volume of 0,25 to 1 ml and with a range of additives.
Bestellen
PRODUKT
BEWERTUNG VERFASSEN
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge